Print…
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 429 EUR
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
3-Quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 277…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006770
Número CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3