Print…
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA 58 EUR
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de Fusão: 326…330 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01823426
Número CAS: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III