Print…
Indole-2-acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 198 EUR
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Peso Molecular: 175.1840 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00957069
Número CAS: 32588-36-6