Print…
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR63032-1G OR63032-5G OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA 26.1 EUR
APOSOR63032-1G APOSOR63032-5G APOSOR63032-10G
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
3-Amino-5-bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109874
Número CAS: 49674-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III