Print…
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 21.9 EUR
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168820
Número CAS: 3034-86-4