Print…
3-Nitrophthalic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 43.5 EUR
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalic anhydride 98%
3-Nitrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃NO₅
Peso Molecular: 193.12 g/mol
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005921
Número CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6