Print…
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 168 EUR
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₈OS
Ponto de ebulição: 82…85 °C
Densidade: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093897
Número CAS: 5928-48-3