Print…
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6300-1G OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA 377 EUR
APOSOR6300-1G APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235212
Número CAS: 914637-38-0