Print…
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Morpholinopyridazine-3-carboxylic acid
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 335 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₁N₃O₃
Ponto de Fusão: 203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235211
Número CAS: 914637-36-8