Print…
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 139 EUR
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 283 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006023
Número CAS: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2