Print…
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 335…340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864791
Número CAS: 3167-50-8