Print…
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Ponto de ebulição: 82…84 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044074
Número CAS: 30273-00-8