Print…
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 434 EUR
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235209
Número CAS: 261350-46-3