Print…
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6275-1G OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-1GEA 432 EUR
APOSOR6275-1G APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235208
Número CAS: 115299-13-3