Print…
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 698 EUR
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 180 °C
Densidade: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126403
Número CAS: 4277-63-8
UN: 3272
ADR: 3,III