Print…
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 379 EUR
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de Fusão: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860238
Número CAS: 26421-32-9