Print…
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)phenacyl chloride
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 142…146 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171621
Número CAS: 21886-62-4