Print…
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClNO₂
Peso Molecular: 173.60 g/mol
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012819
Número CAS: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6