4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR6260-1G
OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA
0
EUR
APOSOR6260-1G
APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Fórmula:
C₆H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 319 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02685671 Número CAS: 100047-36-7 |