Print…
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 366 EUR
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Fórmula: C₉H₇N₃O₂
Peso Molecular: 189.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235205
Número CAS: 914637-28-8