Print…
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6257-1G OR6257-250MG OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA 458 EUR
APOSOR6257-1G APOSOR6257-250MG APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07786611
Número CAS: 887589-25-5