Print…
4-Methylpicolinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 34.8 EUR
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
4-Methylpicolinic acid 97%
4-Methylpicolinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03731175
Número CAS: 4021-08-3