Print…
2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 171 EUR
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
2,3-Dimethylquinoxaline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 257…259 °C
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006728
Número CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III