Print…
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 478 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056303
Número CAS: 914637-24-4