Print…
C2 Ceramide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6251T-10MG OR6251T-5MG
APOSOR6251T-10MGEA 288 EUR
APOSOR6251T-10MG APOSOR6251T-5MG
C2 Ceramide
C2 Ceramide
A biologically active, cell permeable, non-physiological ceramide analog. It inhibits cell proliferation, induces monocytic differentiation of HL-60 cells & inducesapoptosis.
Fórmula: C₂₀H₃₉NO₃
Peso Molecular: 341.536 g/mol
Ponto de ebulição: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00153903
Número CAS: 3102-57-6