Print…
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6251-250MG OR6251-5G OR6251-100MG OR6251-500MG
APOSOR6251-250MGEA 223 EUR
APOSOR6251-250MG APOSOR6251-5G APOSOR6251-100MG APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056301
Número CAS: 914637-20-0