Print…
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6247-1G OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 0 EUR
APOSOR6247-1G APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 154…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114164
Número CAS: 52565-56-7