Print…
Ácido salicílico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 29 EUR
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Ácido salicílico 99%
Ácido salicílico
Fórmula: (HO)C₆H₄CO₂H
Ponto de ebulição: 211 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 158…161 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002439
Número CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3