Print…
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 183 EUR
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
2-(Cyanomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Peso Molecular: 161,16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 6627-91-4