Print…
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 EUR
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso Molecular: 188.19 g/mol
Ponto de Fusão: 308 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056298
Número CAS: 13569-97-6