Print…
Cyclopropylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6228-25G OR6228-1G OR6228-5G OR6228-100G
APOSOR6228-25GEA 63.8 EUR
APOSOR6228-25G APOSOR6228-1G APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Fórmula: C₃H₇BO₂
Ponto de Fusão: 90…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04038750
Número CAS: 411235-57-9