Print…
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 109 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 257.29 g/mol
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203266
Número CAS: 387350-52-9