Print…
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6225-1G OR6225-5G OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA 0 EUR
APOSOR6225-1G APOSOR6225-5G APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: >335 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203264
Número CAS: 81261-97-4