Print…
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6224-100G OR6224-500G
APOSOR6224-100GEA 0 EUR
APOSOR6224-100G APOSOR6224-500G
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
2-Methyl-5-nitroanisole
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043912
Número CAS: 13120-77-9