Print…
3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Fórmula: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149554
Número CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0