Print…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 0 EUR
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₂
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213214
Número CAS: 51239-46-4