(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Aminomethyl)-3-methylenecyclobutane
OR6220-1G
OR6220-250MG
OR6220-50MG
OR6220-500MG
APOSOR6220-1GEA
434
EUR
APOSOR6220-1G
APOSOR6220-250MG
APOSOR6220-50MG
APOSOR6220-500MG
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine
Fórmula:
C₆H₁₁N Peso Molecular: 97.16 g/mol Ponto de ebulição: 132…133 °C/571mmHg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08235202 Número CAS: 16333-93-0 UN: 1760 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...