Print…
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 29 EUR
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 93…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779272
Número CAS: 67853-37-6