Print…
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6212-1G OR6212-250MG OR6212-500MG
APOSOR6212-1GEA 1040 EUR
APOSOR6212-1G APOSOR6212-250MG APOSOR6212-500MG
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056294
Número CAS: 335032-50-3