Print…
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-3-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR6208-1G OR6208-50MG OR6208-250MG OR6208-500MG
APOSOR6208-1GEA 519 EUR
APOSOR6208-1G APOSOR6208-50MG APOSOR6208-250MG APOSOR6208-500MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Peso Molecular: 125.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419811
Número CAS: 871825-57-9