Print…
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-bromophenyl) ketone
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 14.7 EUR
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈Br₂O
Ponto de Fusão: 171…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016330
Número CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0