Print…
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-5-iodo-6-methylpyrimidine
OR62053-1G OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA 157 EUR
APOSOR62053-1G APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₅H₅ClIN₃
Ponto de Fusão: 197…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12024467
Número CAS: 897030-99-8