Print…
Methyl 5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-chloro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 459 EUR
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl 5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₄
Ponto de Fusão: 262…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025873
Número CAS: 91447-90-4