Print…
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BROMOMETHYLTRIACETYL GLUCURONATE, Acetobromo-α-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate, (2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, (2R,3R,4S,5S,6S)-2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
OR6200T-1G OR6200T-5G OR6200T-25G
APOSOR6200T-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6200T-1G APOSOR6200T-5G APOSOR6200T-25G
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BrO₉
Peso Molecular: 397.174 g/mol
Ponto de Fusão: 82…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00061613
Número CAS: 21085-72-3
EINECS: 244-203-4