Print…
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-5GEA 55.1 EUR
APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClNO₂
Peso Molecular: 187.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03791117
Número CAS: 876-03-9