Print…
2-Bromobenzilamina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobenzilamina 98%
2-Bromobenzilamina
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 118…119 °C/9mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025572
Número CAS: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III