Print…
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Aminomethylphenyl)methanol, (4-(Aminomethyl)phenyl)methanol, 4-Aminomethylbenzyl alcohol, 4-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 58 EUR
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213766
Número CAS: 39895-56-2
UN: 3259
ADR: 8,III