Print…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-1GEA 0 EUR
APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C5H6N2O
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01313822
Número CAS: 112758-40-4