Print…
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de Fusão: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426733
Número CAS: 7126-39-8