Print…
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 0 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095223
Número CAS: 23100-12-1